Learn More
Memmert™ Software AtmoCONTROL conforme a la FDA
Cumple con los requisitos de uso de conjuntos de datos almacenados electrónicamente y firmas electrónicas establecidos en la normativa 21 CFR apartado 11 de la Food and Drug Administration (agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
Marca:  Memmert™ HPP1060ecoFDAQ1
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17139654
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00€
    2559.00€ / cada uno
    Ahorro 66.00€
    2% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-11-2025
Descripción
  • Licencia básica para leer el registro de datos de una unidad (solo para unidades con TwinDISPLAY)
  • Los documentos respectivos a la IQ/OQ están disponibles en alemán e inglés (sin recargo)
Especificaciones
Especificaciones
Solo para unidades con TwinDISPLAY
HPP1060eco
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Memmert™ Software AtmoCONTROL conforme a la FDA > HPP1060eco