Learn More
Hamilton™ Micropipetas de volumen fijo SoftGrip™
Con un diseño delgado que permite que la pipeta llegue al fondo de tubos estrechos sin necesidad de puntas de longitud ampliada.
Marca:  Hamilton™ 55019-07
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12332018
  • 272.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Descripción
  • Amplia gama de volúmenes disponibles.
  • Funda de eyección fabricada con un polímero resistente a productos químicos de alta resistencia
  • Llave de calibración universal que reduce la necesidad de costosos servicios de calibración
  • La calibración tarda solo unos minutos en realizarse y elimina el tiempo de inactividad
  • La boquilla de la punta garantiza un ajuste adecuado con las puntas de pipeta universales
  • La codificación y el etiquetado de colores únicos indican claramente el volumen de las pipetas
Especificaciones
Especificaciones
0,60 ± %
Arenisca
Pipeta de volumen fijo
0,30±%
Autoclavable
1
50 μl
1/paq.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hamilton™ Micropipetas de volumen fijo SoftGrip™ > Volumen: 50 ul