Learn More
Hamilton™ Micropipetas de volumen fijo SoftGrip™
Con un diseño delgado que permite que la pipeta llegue al fondo de tubos estrechos sin necesidad de puntas de longitud ampliada.
Marca: Hamilton™ 55019-03
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Amplia gama de volúmenes disponibles.
- Funda de eyección fabricada con un polímero resistente a productos químicos de alta resistencia
- Llave de calibración universal que reduce la necesidad de costosos servicios de calibración
- La calibración tarda solo unos minutos en realizarse y elimina el tiempo de inactividad
- La boquilla de la punta garantiza un ajuste adecuado con las puntas de pipeta universales
- La codificación y el etiquetado de colores únicos indican claramente el volumen de las pipetas
Especificaciones
0,80 ± % | |
1 | |
10 μl | |
1/paq. |
Morado | |
Pipeta de volumen fijo | |
0,40 ± % |
Título del producto
Hamilton™ Micropipetas de volumen fijo SoftGrip™ > Volumen: 10 ul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido