Learn More
Tiosulfato de sodio, solución estandarizada de 1,0 N, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
47.90€ - 82.40€
CAS | 7772-98-7 |
---|---|
Fórmula molecular | Na2O3S2 |
Peso molecular (g/mol) | 158.10 |
Número MDL | MFCD00003499 |
Clave InChI | AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L |
PubChem CID | 24477 |
Nombre IUPAC | disodium pentahydrate sulfanidesulfonate |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11363787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035647.K2 |
1 L |
47.90€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11373787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035647.K7 |
4 L | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7772-98-7 | |
158.10 | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
disodium pentahydrate sulfanidesulfonate |
Na2O3S2 | |
MFCD00003499 | |
24477 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Especificaciones
Sodium thiosulfate | |
Líquido | |
MFCD00003499 | |
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L | |
disodium pentahydrate sulfanidesulfonate | |
24477 |
7772-98-7 | |
Na2O3S2 | |
Incolora | |
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O | |
158.10 | |
158.1 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-867-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes