Learn More
Solución de tiocianato de sodio, 0,1mol/L, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12953624
Solución de tiocianato de sodio, 0,1mol/L, Fisher Chemical™
Product Code. 12953624 Shop All Fisher Chemical Products
1000 mL, Frasco, 1000 ml
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1000 mL
Envase:
Frasco
missing translation for 'unitSize'
1000 ml
This item is not returnable. View return policy
Código de producto. 12953624
Marca: Fisher Chemical VL 308 1000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium Thiocyanate
CAS 7732-18-5
Cantidad 1000 mL
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M (0.1N)
Envase Frasco
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solución de tiocianato de sodio, 0,1mol/L, Fisher Chemical™ >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.