Learn More
Sodium Tetraborate Decahydrate, Reagent Grade, ≥99.5%, Honeywell™ Código de producto.: 15637710
Sodium Tetraborate Decahydrate, Reagent Grade, ≥99.5%, Honeywell™
Código de producto. 15637710 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
500 g, Poly Bottle, 500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Drum with inliner
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
Código de producto. 15637710
Marca: Honeywell Research Chemicals B9876500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, ≥ 99,5 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-96-4
Número MDL MFCD00149193
Especificaciones
Punto de ebullición 1575°C
Nombre del producto químico o material Sodium tetraborate decahydrate
Punto de fusión 62°C
Color Incolora
pH 9 to 10 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2B4O7 · 10H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.37g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Olor Odorless
Envase Poly Bottle
Densidad 1.73g/mL at 25°C
Título del producto
Sodium Tetraborate Decahydrate, Reagent Grade, ≥99.5%, Honeywell™ >