Learn More
Sodium sulfate, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15647110
Sodium sulfate, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15647110 Tienda Honeywell Fluka Productos
12 kg, Caja de cartón de fibra
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Envase:
Caja de cartón de fibra
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Código de producto. 15647110
Marca: Honeywell-Fluka 79353112KG
Solicitar formato a granel o personalizado
flujo libre, uso con reactivos, anhidro, ≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nombre IUPAC disodio; sulfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate
Punto de fusión 884°C (literature)
Nombre de nota Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 12 kg
Fórmula lineal Na2SO4
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo
Envase Caja de cartón de fibra
Densidad 2.68 g/mL at 25 °C(lit.)
Título del producto
Sodium sulfate, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%, Honeywell Fluka™ >