Learn More
Estándar de sodio, 1000 mg/l en HNO3 al 2 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep
Código de producto. 10427132 Tienda SPEX Certiprep Productos
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
125 ML
500 ml
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Na1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por A2LA para ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34 y certificado�por UL-DQS según ISO 9001
Compliance
Conformidad con GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-23-5, 7732-18-5, 7697-37-2
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular Na
Número MDL MFCD00085307
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Na]
Nombre IUPAC sodio
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:26708
Grado Assurance
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000 µg/mL Sodium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Producto diseñado para su uso exclusivo en laboratorio
Título del producto
Estándar de sodio, 1000 mg/l en HNO3 al 2 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep >