Learn More
Fosfato sódico, dibásico, +99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10361474
Fosfato sódico, dibásico, +99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42276 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
100 g, Frasco de plástico, 100 GR
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 KG
500 GR
Código de producto. 10361474
Marca: Thermo Scientific Acros 204851000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para análisis
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, dibasic
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH De 8,7 a 9,3 (solución al 5 % a 20 °C)
Forma física Polvo granular
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Na2HPO4
Índice Merck 15, 8789
Información de solubilidad Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.2% max.
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Fosfato sódico, dibásico, +99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >