Learn More
Fosfato de sodio dibásico, ≥ 99,999 % (base metálica), Honeywell™ Fluka™ TraceSELECT™ Código de producto.: 15666800
Fosfato de sodio dibásico, ≥ 99,999 % (base metálica), Honeywell™ Fluka™ TraceSELECT™
Código de producto. 15666800 Tienda Honeywell Fluka Productos
100 g, Frasco de polietileno, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. 15666800
Marca: Honeywell-Fluka 71629100G
Solicitar formato a granel o personalizado
TraceSELECT™, para el análisis de trazas, anhidro, ≥ 99,999 % (base metálica)
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate dibasic
CAS 7558-79-4
Cantidad 100 g
Fórmula molecular HNa2O4P
Fórmula lineal Na2HPO4
Número MDL MFCD00003496
Número UN UN3077
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 141.96
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.999% (metals basis)
Envase Frasco de polietileno
Título del producto
Fosfato de sodio dibásico, ≥ 99,999 % (base metálica), Honeywell™ Fluka™ TraceSELECT™ >