Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,2 M, pH 8,5
82.35€ - 117.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 8.5
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00146206
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15413979
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J61372.AP
500 mL
82.35€
500 ml
15423979
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J61372.K2
1 L
117.00€
1 litro
Descripción
Descripción
Sodium phosphate buffer is used routinely in the life sciences. It is been also used for PEGylation of proteins at pH 7.4 and a concentration of 50 mM. Sodium phosphate buffer solution may be used in the preparation of a wide variety of phosphate based biological buffers for use in cell and molecular biology application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tampón de fosfato de sodio se utiliza rutinariamente en las ciencias biológicas. También se utiliza para la PEGylation de proteínas con un pH 7,4 y una concentración de 50 mM. La solución de tampón de fosfato sódico puede utilizarse en la preparación de una amplia variedad de tampones biológicos con base de fosfato para su uso en aplicaciones de biología celular y molecular.
Solubilidad
Soluble en agua (121 mg/ml a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de ácidos y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Sodium phosphate buffer soln.
8.5
MFCD00146206
Solución de tampón de 0,2 m
Líquido
Soluble in water (121mg/ml at 20°C).
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Fosfato sódico, solución de tampón de 0,2 M, pH 8,5