Learn More
Sodium Perchlorate Monohydrate,≥99% for HPLC, Honeywell Fluka™
Para HPLC,≥99,0 %
69.14€ - 257.14€
CAS 7791-07-3
Fórmula molecular ClH2NaO5
Peso molecular (g/mol) 140.45
Número MDL MFCD00149164
Clave InChI IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
PubChem CID 516899
Nombre IUPAC sodio; perclorato;hidrato
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15687380
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
89152-50G
50 g
69.14€
50 g
15677380
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
89152-250G
250 g
257.14€
250 g
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Sodium Perchlorate Monohydrate,≥99% for HPLC, Honeywell Fluka™