missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Hidrato de metaborato de sodio, Honeywell™ Código de producto.: 15672270

Hidrato de metaborato de sodio, Honeywell™

Código de producto. 15672270 Tienda Honeywell Fluka Productos
500 g, Frasco de polietileno, 500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15672270

Marca: Honeywell-Fluka 228702500G

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Pureza (valoración por NaOH) 7,7-10,7 %

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sodium Metaborate Hydrate
CAS 15293-77-3
Cantidad 500 g
Fórmula molecular BH2NaO3
Fórmula lineal NaBO2 · xH2O
Número MDL MFCD00149204
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo sodium metaborate hydrate, boric acid, sodium salt, hydrate, na.bo2.h2o, sodium hydrate oxoborinate, potassium hydrate boron oxide hydroxide
Clave InChI UYAQHLFAIDLZLE-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(=O)[O-].O.[Na+]
Nombre IUPAC sodio;oxido(oxo)borano;hidrato
Peso molecular (g/mol) 83.813
PubChem CID 23670744
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.80g/mol (anhydrous basis)
Envase Frasco de polietileno
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Hidrato de metaborato de sodio, Honeywell™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado