Learn More
Sodium Hypochlorite Solution, 5% Available Chlorine, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™ Código de producto.: 15538614
Sodium Hypochlorite Solution, 5% Available Chlorine, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15538614 Tienda J.T.Baker Productos
4 L, Frasco de polietileno con fondo a presión, 4 litros
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Frasco de polietileno con fondo a presión
Tamaño de la unidad:
4 litros
Código de producto. 15538614
Marca: Avantor J.T.Baker 941603
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
    Para su uso en laboratorio, investigación o producción
CAS 7681-52-9
Fórmula molecular ClNaO
Peso molecular (g/mol) 74.439
Clave InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Nombre IUPAC sodio;hipoclorito
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hypochlorite Solution
Cantidad 4 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.44
Porcentaje de pureza 5% (Available Chlorine)
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno con fondo a presión
Gravedad específica 1L = 1.10kg
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium Hypochlorite 5% Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hypochlorite
Título del producto
Sodium Hypochlorite Solution, 5% Available Chlorine, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™ >