Learn More
Hidróxido sódico, 0,1 M
16.60€ - 140.00€
Especificaciones
pH | >11 |
---|---|
Color | Colorless |
Concentración | 4g NaOH/l H2O = 0.1 N (±0.0002/20°C) |
Densidad | 1.01g/mL |
Información de solubilidad | Soluble in Water |
Olor | Odorless |
Forma física | Liquid |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11933213
|
Chem Lab
CL0514110500 |
0.5 L | |||||||
11963213
|
Chem Lab
CL05.1411.9010 |
10 L |
140.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
>11 | |
4g NaOH/l H2O = 0.1 N (±0.0002/20°C) | |
Soluble in Water | |
Liquid |
Colorless | |
1.01g/mL | |
Odorless |