Learn More
Chem Lab™ Sodium Hydroxide, 0.1M
Marca:  Chem Lab™ CL05.1411.9010
Detalles adicionales : CAS : 1310-73-2 Peso : 12.62500kg
Cantidad. 10L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11963213
  • 161.35€ / 10 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-06-2020
Especificaciones
100°C B.P., 0°C M.P.
4g NaOH/l H2O = 0.1 N (±0.0002/20°C)
Liquid
>11
10L
Colorless
1.01g/mL
Odorless
Soluble in Water
Videos
SDS Documentos