missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chem Lab™ Sodium Hydroxide, 0.1M

Marca:  Chem Lab™ CL0514110500

Detalles adicionales : CAS : 1310-73-2 Peso : 0.63125kg

Cantidad. 0.5L

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11933213

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

Especificaciones

0.5L
Colorless
1.01g/mL
Odorless
Soluble in Water
100°C B.P., 0°C M.P.
4g NaOH/l H2O = 0.1 N (±0.0002/20°C)
Liquid
>11
Videos
SDS Documentos