Learn More
Sodium chloride, ReagentPlus™, Honeywell™
Grado de reactivo,≥99%
28.19€ - 236.95€
CAS | 7647-14-5 |
---|---|
Fórmula molecular | ClNa |
Peso molecular (g/mol) | 58.44 |
Número MDL | MFCD00003477 |
Clave InChI | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
PubChem CID | 5234 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15658140
|
Honeywell Research Chemicals
S9625-500G |
500 g | N/A | ||||||
15648140
|
Honeywell Research Chemicals
S9625-1KG |
1 kg |
40.09€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15668140
|
Honeywell Research Chemicals
S9625-5KG |
5 kg |
130.41€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15638140
|
Honeywell Research Chemicals
S9625-10KG |
10 kg |
236.95€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
7647-14-5 | |
58.44 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
5234 | |
[Na+].[Cl-] |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
CHEBI:26710 |
Especificaciones
Sodium chloride | |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
3534976 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
cloruro sódico | |
5234 | |
58.44g/mol | |
ReagentPlus™ |
7647-14-5 | |
NaCl | |
NONH for all modes of transport | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
[Na+].[Cl-] | |
58.44 | |
CHEBI:26710 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : VZ4725000
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sodium chloride, ReagentPlus™, Honeywell™