Learn More
Solución de carbonato sódico, 0,5 M (1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical Código de producto.: 10489750
Solución de carbonato sódico, 0,5 M (1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. 10489750 Tienda Fisher Chemical Productos
1 L, 1 litro
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
Código de producto. 10489750
Marca: Fisher Chemical J/7520/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Número MDL 3494
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Botella de plástico HDPE
Presión de vapor 14mmHg at 20°C
Densidad Vapor Density: 0.7
Título del producto
Solución de carbonato sódico, 0,5 M (1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical >