Learn More
Carbonato de sodio, anhidro, multicompendial, N.F., J.T. Baker™ Código de producto.: 12604735
Carbonato de sodio, anhidro, multicompendial, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. 12604735
2.5 kg, Balde de polietileno, 2.50 Kg
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. 12604735
Marca: Avantor J.T.Baker 360605
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Carbonate
Nombre de nota Anhydrous
CAS 497-19-8
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular CNa2O3
Número MDL MFCD00003494
Sinónimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC disodio; carbonato
Peso molecular (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99
Grado Multi-Compendial/NF
Envase Balde de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.53kg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium Carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium carbonate
Título del producto
Carbonato de sodio, anhidro, multicompendial, N.F., J.T. Baker™ >