Learn More
Borohidruro de sodio, técnico, SLR, Fisher Chemical
23.30€ - 93.85€
CAS | 16940-66-2 |
---|---|
Fórmula molecular | BH4Na |
Peso molecular (g/mol) | 37.83 |
Número MDL | MFCD00003518 |
Clave InChI | YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | boranuida sódica |
SMILES | [BH4-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10409190
|
Fisher Chemical
S/2560/45 |
10 g |
23.30€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10599010
|
Fisher Chemical
S/2560/46 |
25 g |
40.80€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10703621
|
Fisher Chemical
S/2560/48 |
100 g |
93.85€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
16940-66-2 | |
37.83 | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
[BH4-].[Na+] |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
boranuida sódica |
Especificaciones
360°C | |
Blanco | |
Polvo sólido | |
MFCD00003518 | |
[BH4-].[Na+] | |
37.83 | |
Jarra de plástico para polvo |
16940-66-2 | |
11 | |
BH4Na | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
boranuida sódica | |
37.83g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Sodium borohydride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Borohidruro de sodio, técnico, SLR, Fisher Chemical