Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bicarbonato sódico, solución de tampón de 1M, pH 9,4
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
68.90€ - 99.80€
CAS | 144-55-8 |
---|---|
Fórmula molecular | CHNaO3 |
Peso molecular (g/mol) | 84.01 |
Número MDL | MFCD00003528 |
Clave InChI | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
Nombre IUPAC | sodio;carbonato de hidrógeno |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15455109
|
Thermo Scientific Chemicals
J62808.AK |
250 mL |
68.90€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15465109
|
Thermo Scientific Chemicals
J62808.AP |
500 mL |
99.80€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The bicarbonate buffering system is important in many different cellular processes. It is also used in the formation of acid in the lumen on the stomach. Used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine. It is also used to maintain pH in serum samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl sistema de tamponamiento de bicarbonato es importante en muchos procesos celulares diferentes. También se utiliza en la formación de ácido en la cavidad del estómago. Se utiliza para neutralizar el pH del quimo, saliendo del estómago y entrando en el intestino delgado. También se utiliza para mantener el pH en muestras de suero.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
144-55-8 | |
84.01 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32139 | |
[Na+].OC([O-])=O |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
516892 | |
sodio;carbonato de hidrógeno |
Especificaciones
Sodium bicarbonate buffer soln. | |
Solución de tampón de 1 M | |
Líquido | |
MFCD00003528 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
sodio;carbonato de hidrógeno | |
516892 |
144-55-8 | |
9.4 | |
CHNaO3 | |
It is soluble in water. | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H319
Provoca irritación ocular grave.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Sodium bicarbonate, 1M buffer solution, pH 9.4
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Disodium carbonate