Learn More
Solución de arsénico sódico, 0,05 M, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1000 mL
Spezifikation
Spezifikation
Concentración | 0.05 mol/L |
Cantidad | 1000 mL |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1065832 | Certificado de análisis | 04/03/2025 | VL 286 1000 |
1001329 | Certificado de análisis | 04/03/2025 | VL 286 1000 |
1015381 | Certificado de análisis | 03/03/2025 | VL 286 1000 |
1053950 | Certificado de análisis | 03/03/2025 | VL 286 1000 |
1055522 | Certificado de análisis | 03/03/2025 | VL 286 1000 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium arsenite 0.05M Volumetric Solution (VL 286)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Solución de arsénico sódico, 0,05 M, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur