Learn More
Sodium acetate trihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072069 Tienda Honeywell Fluka Productos
500 g, 500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 6
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6131-90-4
Fórmula molecular C2H9NaO5
Peso molecular (g/mol) 136.079
Clave InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nombre IUPAC sodio;acetato;trihidrato
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate Trihydrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 500 g
Fórmula lineal CH3COONa · 3H2O
Número MDL MFCD00071557
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3732037
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Punto de ignición 1112°F
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Sodium acetate trihydrate
Título del producto
Sodium acetate trihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™ >