Learn More
Motic™ SMZ-168 Microscope Head
Replacement or modular head suitable for the SMZ-168 Stereo Microscope. Motic™ SMZ-168 Microscope Head is a core element of a Motic™ microscope with one of the industry's largest zoom ratios.
Marca: Motic™ PX55000001
Detalles adicionales : Peso : 2.58000kg
Descripción
- El estereomicroscopio con zoom SMZ representa el modelo de gama alta de la serie SMZ-168.
- Diseñado para una amplia gama de aplicaciones biológicas y de ciencia de materiales.
- La alta calidad óptica y los versátiles accesorios satisfacen las aplicaciones de usuario más exigentes tanto en campos rutinarios como de investigación.
- Resistente y adecuado para una gran variedad de aplicaciones.
- El sistema óptico Greenough viene con un amplio rango de zoom de 6,7:1, parfocal en todas las ampliaciones.
- El mecanismo de aumento con cinco niveles de posición con topes de clic, implementado en el zoom continuo, permite una reproducción precisa de las ampliaciones, simplificando así las mediciones.
- La impresionante imagen vertical tridimensional, combinada con una distancia de trabajo líder del sector de 113 mm en la configuración estándar, permite una manipulación sencilla de las muestras.
- Se convierte fácilmente en una estación de documentación completa en combinación con una cámara Moticam.
Especificaciones
De 0,75X a 5X | |
6,7:1 de relación de zoom | |
SMZ-168 TH | |
División óptica de campo ancho WF10X/23 mm, 100:0 (oculares), 0:100 (tubo de ocular izquierdo/tubo trinocular) |
Microscopios SMZ-168 | |
Cabezal de microscopio | |
Trinocular, inclinación 35° |