Learn More
Motic™ Cabezal de microscopio SMZ-168
Código de producto. p-8555012
Change view
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Binocular, inclinación 60°
Trinocular, inclinación 35°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Estilo de cabeza unitSize
11800113 Trinocular, inclinación 35° cada uno
15485462 Binocular, inclinación 60° cada uno
2 options
Código de producto. 11800113
Marca: Motic™ PX55000001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cabezal de repuesto o modular adecuado para el estereomicroscopio SMZ168. El cabezal de microscopio SMZ-168 Motic™ es un elemento central de los microscopios Motic™ con una de las mayores proporciones de zoom del sector.
  • El estereomicroscopio con zoom SMZ representa el modelo de gama alta de la serie SMZ-168.
  • Diseñado para una amplia gama de aplicaciones biológicas y de ciencia de materiales.
  • La alta calidad óptica y los versátiles accesorios satisfacen las aplicaciones de usuario más exigentes tanto en campos rutinarios como de investigación.
  • Resistente y adecuado para una gran variedad de aplicaciones.
  • El sistema óptico Greenough viene con un amplio rango de zoom de 6,7:1, parfocal en todas las ampliaciones.
  • El mecanismo de aumento con cinco niveles de posición con topes de clic, implementado en el zoom continuo, permite una reproducción precisa de las ampliaciones, simplificando así las mediciones.
  • La impresionante imagen vertical tridimensional, combinada con una distancia de trabajo líder del sector de 113 mm en la configuración estándar, permite una manipulación sencilla de las muestras.
  • Se convierte fácilmente en una estación de documentación completa en combinación con una cámara Moticam.
Especificaciones
Potencia de aumento De 0,75X a 5X
Para utilizar con (equipo) Microscopios SMZ-168
Intervalo de zoom 6,7:1 de relación de zoom
Tipo de producto Cabezal de microscopio
Modelo SMZ-168 TH
Estilo de cabeza Trinocular, inclinación 35°
Eyepiece División óptica de campo ancho WF10X/23 mm, 100:0 (oculares), 0:100 (tubo de ocular izquierdo/tubo trinocular)