Learn More
Thermo Scientific™ Módulos Smart-Vue Pro
Aumente la eficacia con la supervisión inalámbrica de varios sensores
Especificaciones
Tipo | Módulo |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Smart-Vue es conforme a 21 CFR parte 11, cGxP y SOP. |
Descripción
Los módulos Smart-Vue Pro están disponibles en dos configuraciones: Duo y Quatro. La configuración Duo permite monitorizar hasta 2 canales de sensores. La configuración Quatro cuenta con un alcance ampliado de 4 canales de sensores para 2 sensores cableados y 2 inalámbricos Ideal para supervisar varios equipos simultáneamente o varios puntos dentro de un equipo
Bright 2.4 in. color touch screen with multiple views Alarms locally with real -time audio-visual alarms on the modules Audio visual alarms for local notification Communication locally via Bluetooth and to the system via LoRaLow AC power consumption through USB port access Optional replaceable battery power with extended life (minimum of 1 year) allows continuous monitoring Choice of wired and wireless sensors with automatic sensor detection User traceability with customized levels of user access with encrypted password protectionEspecificaciones
Módulo | |
Smart-Vue es conforme a 21 CFR parte 11, cGxP y SOP. |