Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Alert
Replaces the use of an analog USB model for issuing Smart-Vue wireless monitoring alerts via voice and/or SMS.
Especificaciones
Tipo | Alerta Smart-Vue |
---|---|
Tipo de pantalla | Sin pantalla |
Tipos de alarma | Voz y SMS, SMS |
Software Type | Servidor SmartVue, cliente SmartVue versión 2.2 |
Requisitos | licencia de software de 36 meses necesaria para enviar un número ilimitado de alertas de llamadas de texto y voz. Licencia basada en el número de sensores (los módulos dobles cuentan como 2 sensores). Requiere SmartVueServer/SmartVue Client versión 2.2 y superior. |
Descripción
Smart-Vue™ Alert es una plataforma de alertas en línea que sustituye el uso de un módem USB analógico para emitir alertas por voz o SMS.Se trata de un requisito en muchas regiones debido a la eliminación de las líneas telefónicas analógicas.Smart-Vue Alert es un servicio de pago con un modelo de suscripción anual.
Feature summary- 12-month or 36-month options, time counting from the date of installation
- Module-based license options with same ranges as server licenses: 1-20, 21-50, 51-100, 101-unlimited
- Customer benefits from an unlimited number of alerts/calls for the allowed number of modules
- Smart-Vue Alert supports both SMS/Text and Voice alerts
- There is no “text-only” option (i.e. without voice alerts) at this time.
- Users cannot customize alert messages. This feature could be studied for a future release if necessary.
Especificaciones
Alerta Smart-Vue | |
Voz y SMS, SMS | |
licencia de software de 36 meses necesaria para enviar un número ilimitado de alertas de llamadas de texto y voz. Licencia basada en el número de sensores (los módulos dobles cuentan como 2 sensores). Requiere SmartVueServer/SmartVue Client versión 2.2 y superior. |
Sin pantalla | |
Servidor SmartVue, cliente SmartVue versión 2.2 | |
Monitorización inalámbrica |