Learn More
Estándar de viscosidad de muestras pequeñas ASTM D2162; certificación UKAS ISO/IEC17025 e ISO 17034, viscosidad cinemática nominal 6684 cSt (40 °C), Paragon Scientific™
Certificado de conformidad estricta con ASTM D2162 en 40 °C y 100 °C bajo nuestra 17025 17034 acreditación ISO e ISO y fabricado específicamente para los usuarios de ASTM D7279, método de prueba estándar para viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos.
Marca:  Paragon Scientific HVS14
Código de producto. 16050180
  • 44.00€ / 60 ml
Descripción
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
  • 60Solución rentable de menor volumen ml
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
60 mL
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Estándar de viscosidad de muestras pequeñas ASTM D2162; certificación UKAS ISO/IEC17025 e ISO 17034, viscosidad cinemática nominal 6684 cSt (40 °C), Paragon Scientific™ > Cantidad: 60 ml
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.