Learn More
Estándar de viscosidad de muestras pequeñas ASTM D2162; certificación UKAS ISO/IEC17025 e ISO 17034, viscosidad cinemática nominal 13072 cSt (40 °C), Paragon Scientific™ Código de producto.: 16060180
Estándar de viscosidad de muestras pequeñas ASTM D2162; certificación UKAS ISO/IEC17025 e ISO 17034, viscosidad cinemática nominal 13072 cSt (40 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 16060180
60 mL, 60 ml
Click to view available options
Cantidad:
60 mL
Tamaño de la unidad:
60 ml
Código de producto. 16060180
Marca: Paragon Scientific HVS15
Certificado de conformidad estricta con ASTM D2162 en 40 °C y 100 °C bajo nuestra 17025 17034 acreditación ISO e ISO y fabricado específicamente para los usuarios de ASTM D7279, método de prueba estándar para viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
  • 60Solución rentable de menor volumen ml
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Cantidad 60 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.
Título del producto
Estándar de viscosidad de muestras pequeñas ASTM D2162; certificación UKAS ISO/IEC17025 e ISO 17034, viscosidad cinemática nominal 13072 cSt (40 °C), Paragon Scientific™ >