Learn More
Estándar de viscosidad de muestras pequeñas ASTM D2162; certificación UKAS ISO/IEC17025 e ISO 17034, viscosidad cinemática nominal 10 cSt (40 °C), Paragon Scientific™ Código de producto.: 16060170
compliance-icons
Estándar de viscosidad de muestras pequeñas ASTM D2162; certificación UKAS ISO/IEC17025 e ISO 17034, viscosidad cinemática nominal 10 cSt (40 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 16060170
60 mL, 60 ml
Click to view available options
Cantidad:
60 mL
Tamaño de la unidad:
60 ml
Código de producto. 16060170
Marca: Paragon Scientific HVS03
Certificado de conformidad estricta con ASTM D2162 en 40 °C y 100 °C bajo nuestra 17025 17034 acreditación ISO e ISO y fabricado específicamente para los usuarios de ASTM D7279, método de prueba estándar para viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
  • 60Solución rentable de menor volumen ml
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Cantidad 60 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Small Sample Viscosity Standard ASTM
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: white mineral oil, distillates
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.
Título del producto
Estándar de viscosidad de muestras pequeñas ASTM D2162; certificación UKAS ISO/IEC17025 e ISO 17034, viscosidad cinemática nominal 10 cSt (40 °C), Paragon Scientific™ >