Learn More
Whirl-Pak™ Sludge Judge II™ Components
Separate extension section replacement parts for the Sludge Judge II.
142.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001 e ISO 13485
Volumen (métrico) 177 mL/ft.
Para utilizar con (equipo) Sludge Judge™ II
Graduado Yes
Longitud (imperial) 5 pies
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Tipo Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15362694
Ver documentos
Whirl-Pak™
05465-32
Extension Parte central
142.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Replacement parts for Sludge Judge™ II. Complete sampler unit available under part number B01355
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001 e ISO 13485
Sludge Judge™ II
5 pies
177 mL/ft.
Yes
1,53 m
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Whirl-Pak™ Sludge Judge II™ Components