Learn More
Heathrow Scientific™ Cierres para carpetas para portaobjetos
Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Claro, natural
Surtido (transparente, gris, azul, verde y rojo)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Los cierres de colores variados son ideales para la identificación mediante códigos de colores
- Mantiene las solapas de la carpeta bien cerradas
- Los cierres pueden etiquetarse con un rotulador permanente o se puede adjuntar una etiqueta
- Se pueden comprar cierres adicionales
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Color | Surtido (transparente, gris, azul, verde y rojo) |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y transporte de archivos |
Para utilizar con (equipo) | Carpetas |
Altura (imperial) | 0,6 in |
Altura (métrico) | 1,6 cm |
Longitud (imperial) | 2,2 in |
Longitud (métrico) | 5,6 cm |
Material | Plástico |
Cantidad | 100/paq. |
Anchura (imperial) | 1,7 in |
Mostrar más |
Título del producto
Heathrow Scientific™ Cierres para carpetas para portaobjetos >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido