Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™ G2, MWCO de 3500 Código de producto.: 10451375
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™ G2, MWCO de 3500
Código de producto. 10451375 Tienda Thermo Scientific Productos
30 mL, 6 PCS
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
0.5 mL
3 mL
15 mL
30 mL
70 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
6 PCS
8 PCS
paquete de 10
Código de producto. 10451375
Marca: Thermo Scientific™ 87725
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimine sales y contaminantes de los tampones mientras maximiza la recuperación de las muestras con estos casetes flotantes de proteínas de segunda generación (MWCO de 3500).
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 ofrecen el máximo de comodidad, flexibilidad y rendimiento para diálisis de muestras. Estos casetes con un valor de corte de peso molecular de 3500 (MWCO de 3500) utilizan una membrana de celulosa para retener proteínas y otras macromoléculas de más de 3500 daltons, al tiempo que permiten la eliminación de sales y pequeños contaminantes. La membrana del cassette está compuesta de celulosa regenerada de bajo nivel de fijación. Las membranas y los casetes están fabricados en condiciones de sala blanca para garantizar la ausencia de contaminantes.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 dializan volúmenes de muestras de hasta 70 ml. Estos casetes con un MWCO de 3500 permiten inyectar muestras directamente con una jeringa o pipeta a través del puerto de muestras exclusivo. El diseño del casete permite extraer aire del interior del casete para maximizar la proporción superficie-volumen y proporcionar una diálisis de mayor rendimiento que los sistemas de diálisis de tubos. La muestra puede recuperarse fácilmente a través de los orificios de muestras para pipetas o para jeringas.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 3,5K):
Fácil de cargar — Accesible con pipeta para facilitar la carga y recuperación de muestras
Flotantes — Cámaras de aire integradas que eliminan la necesidad de boyas
Construcción sólida — Garantiza la máxima integridad y protección posible de las muestras
Diseño superior — Investigado y probado exhaustivamente para proporcionar una diálisis rápida y coherente con la máxima recuperación de las muestras
Versátil — Disponibles para volúmenes de 0,5 a 70 ml
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,25 a 0,75 ml
• 3 ml = 1 a 3 ml
• 15 ml = 5 a 15 ml
• 30 ml = 10 a 30 ml
• 70 ml = 25 a 70 ml
Información de órdenes
Importante: El producto SKU n.º 87725 dejará de suministrarse a partir del 1 de junio de 2023 y se sustituirá por A52968, una nueva generación de casetes. Considere la posibilidad de cambiar a los A52968.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Membrana Membrana de celulosa, diálisis
Formato Cassette
MWCO 3.5 kDa
Línea de productos Slide-A-Lyzer™
Cantidad 6 casetes
Volumen de la muestra (métrico) 30 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteP00603085 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/02/2024 Código de producto87725
Número de loteP00603035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/07/2023 Código de producto87725
Número de loteP00603034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/07/2023 Código de producto87725
Número de loteP00602943 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/02/2023 Código de producto87725
Número de loteP00602941 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/02/2023 Código de producto87725
Título del producto
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™ G2, MWCO de 3500 >