Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™ G2, MWCO: 10 000 Código de producto.: 11582541
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™ G2, MWCO: 10 000
Código de producto. 11582541 Tienda Thermo Scientific Productos
3 mL, 10 casetes, Casetes de diálisis G2 (radiación gamma), 10 PCS
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
0.5 mL
3 mL
3 mL
15 mL
30 mL
70 mL
Cantidad:
10 casetes
6 casetes
8 casetes
Tipo de producto:
Casetes de diálisis G2
Casetes de diálisis G2 (radiación gamma)
Tamaño de la unidad:
10 PCS
6 PCS
8 PCS
paquete de 10
paquete de 6
paquete de 8
Código de producto. 11582541
Marca: Thermo Scientific™ 88251
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimine sales y contaminantes mientras maximiza la recuperación de las muestras con estos casetes flotantes de diálisis de proteínas de segunda generación (MWCO de 10 000) para unos volúmenes de 0,5 a 70 ml.
Los casetes de diálisis Thermo Scientific Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 10 000) ofrecen el máximo de comodidad, flexibilidad y rendimiento para diálisis de muestras. Permiten cargar muestras con una jeringa o pipeta a través del puerto de muestras exclusivo. La muestra puede recuperarse fácilmente a través de los orificios de muestras para pipetas o para jeringas. El diseño del cassette Slide-A-Lyzer permite extraer aire del interior del cassette para maximizar la proporción superficie-volumen y proporcionar una diálisis de mayor rendimiento que los sistemas de diálisis de tubos.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 permiten inyectar las muestras directamente con una jeringa o una pipeta a través del orificio de muestras exclusivo. El diseño del casete permite extraer aire del interior del casete para maximizar la proporción superficie-volumen y proporcionar una diálisis de mayor rendimiento que los sistemas de diálisis de tubos. La muestra puede recuperarse fácilmente a través de los orificios de muestras para pipetas o para jeringas.
Los casetes con un valor de corte de peso molecular (MWCO) de 10 000 utilizan una celulosa regenerada con baja capacidad de unión que nominalmente retiene por completo las proteínas y otras macromoléculas de más de 10000 daltons a la vez que permite la extracción de las sales de tampón y pequeños contaminantes. Las membranas y los cassettes están fabricados en condiciones de salas blancas para asegurar que estén libres de contaminantes.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 10K):
Fácil de cargar: accesible con pipeta para facilitar la carga y recuperación de muestras
Flotante: cámaras de aire integradas que eliminan la necesidad de boyas
Construcción sólida: garantiza la máxima integridad y protección posible de las muestras
Diseño superior: investigado y probado exhaustivamente para proporcionar una diálisis rápida y coherente con la máxima recuperación de las muestras
Versátil: ideal para retirar contaminantes de bajo peso molecular, intercambiar tampones y desalinizar
Varios tamaños: capacidades de casetes para adaptarse de forma óptima a volúmenes de muestra de 0,5 a 70 ml
Con radiación gamma: hay disponibles casetes con radiación gamma para aplicaciones que requieren condiciones que minimicen el riesgo de contaminación de la muestra
Casetes de diálisis estériles con radiación gamma
Los casetes de diálisis con radiación gamma Slide-A-Lyzer G2 son ideales para los investigadores que llevan a cabo cultivos de células y microorganismos; purificación de virus, ADN o ARN, o la preparación de muestras para otras aplicaciones que requieren condiciones que minimicen el riesgo de contaminación de la muestra. Los casetes con radiación gamma se tratan con 20–36 kGy de radiación gamma, una dosis que se ha determinado para esterilizar las unidades basándose en un medio de caldo de tripticasa de soja para identificar el crecimiento total y un medio fluido de tioglicolato para identificar el crecimiento anaeróbico. Sin embargo, no se ha confirmado la esterilidad de lotes individuales, ya que no se ha realizado ninguna prueba de esterilidad tras la radiación.
Especificaciones de membrana:
Composición: Celulosa regenerada sintetizada mediante el método Viscose
Grosor: De 0,9 a 1,2 mil (de 22,5 a 30 µm)
Tiempo de hidratación necesario antes de su uso: 2 minutos
Contenido de glicerol: 21%
Contenido de azufre: 0,1–0,15 %
Contenido de metales pesados: trazas
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,25 a 0,75 ml
• 3 ml = 1 a 3 ml
• 15 ml = 5 a 15 ml
• 30 ml = 10 a 30 ml
• 70 ml = 25 a 70 ml
Información de órdenes
Importante: El producto SKU n.º 88251 dejará de suministrarse a partir del 1 de junio de 2023 y se sustituirá por A52981, una nueva generación de casetes. Considere la posibilidad de cambiar a los A52981.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Membrana Membrana de celulosa, diálisis
Formato Cassette
MWCO 10 kDa
Línea de productos Slide-A-Lyzer™
Cantidad 10 casetes
Volumen de la muestra (métrico) 3 mL
Tipo de producto Casetes de diálisis G2 (radiación gamma)
Título del producto
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™ G2, MWCO: 10 000 >