Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™, MWCO de 2000
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer (MWCO de 2000) facilitan la eliminación sencilla y eficaz de sales y contaminantes pequeños de proteínas y otras macromoléculas superiores a 2000 daltons. Están disponibles en cuatro tamaños para alojar volúmenes de muestra entre 0,5 y 30 ml. Estos dispositivos son más fáciles de usar que los tubos de diálisis tradicionales; proporcionan un intercambio de tampón más rápido y una recuperación de la muestra completa.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer:
• Codificado por colores — El bastidor azul indica casetes con una membrana de tamaño de poro de 2000 MW
• Cuatro tamaño de casetes — Seleccione el casete que mejor se adapte al volumen de muestra (0,5 a 30 ml)
• Diálisis rápida — La cámara de casete rápida con dos membranas ofrece una alta proporción superficie-volumen que maximiza la tasa de difusión en comparación con los tubos de diálisis cilíndricos
• Alto grado de recuperación — Diseño de casete rectangular que maximiza la recuperación de todo el volumen de la muestra desde cualquiera de los cuatros puertos de inyección en las esquinas
Especificaciones de membrana:
• Composición: Celulosa regenerada sintetizada mediante el método Viscose
• Grosor: De 0,9 a 1,2 mil (de 22,5 a 30 µm)
• Tiempo de hidratación necesario antes de su uso: 2 minutos para volúmenes normales o 4 minutos para volúmenes mínimos
• Contenido de glicerol: ninguno
• Contenido de azufre: 0,169%
• Contenido de metales pesados: trazas
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,1 a 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 a 3 ml
• 12 ml = 3 a 12 ml
• 30 ml = 12 a 30 ml
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer, 2K de MWCO, 12 ml |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
Diana de purificación | Intercambio de tampones, proteína |
Membrana | Membrana de celulosa, diálisis |
Formato | Cassette |
MWCO | 2.0 kDa |
Línea de productos | Slide-A-Lyzer™ |
Cantidad | 8 casetes |
Volumen de la muestra (métrico) | 12 mL |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
P00002493 | Certificado de análisis | 24/10/2024 | 66212 |
P00002465 | Certificado de análisis | 22/08/2024 | 66212 |
P00002372 | Certificado de análisis | 03/02/2024 | 66212 |
P00002374 | Certificado de análisis | 03/02/2024 | 66212 |
P00002279 | Certificado de análisis | 10/11/2023 | 66212 |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Iluminando las rutas de las proteínas
Iluminando las herramientas que impulsan el descubrimiento de proteínas.Promo Code: 24148Expires: 2025-08-22
New Offer Ahorrar ahora