Learn More
SLC22A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | SLC22A1 |
---|---|
Concentración | 0.27 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16803115
|
Proteintech
24617-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16893105
|
Proteintech
24617-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Polyspecific organic cation transporters in the liver, kidney, intestine, and other organs are critical for elimination of many endogenous small organic cations as well as a wide array of drugs and environmental toxins. This gene is one of three similar cation transporter genes located in a cluster on chromosome 6. The encoded protein contains twelve putative transmembrane domains and is a plasma integral membrane protein. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene, but only the longer variant encodes a functional transporter.Especificaciones
SLC22A1 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
O08966, O15245, Q63089 | |
20517, 24904, 6580 | |
SLC22A1 Fusion Protein Ag18806 | |
Primary | |
-20°C | |
SLC22A1 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HOCT1, OCT1, oct1_cds, Organic cation transporter 1, SLC22A1 | |
Slc22a1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
SLC22A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech