Learn More
Spectrum Labs™ Transductor de presión de un solo uso
El transductor de presión de un solo uso Spectrum Labs™ está diseñado para medir con precisión la presión de suministro, la impregnación y la retención durante el proceso de filtración de flujo tangencial.
273.00€
Especificaciones
Exactitud | ±2% from 0 to 6 psi, ±3% from 6 to 30 psi |
---|---|
Material | Polisulfona |
Intervalo de presión | -10 to +75 psi |
Código de producto | Marca | Calibrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12678825
|
Spectrum Labs™
ACPM-799-01N |
Calibrado |
273.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- De un solo uso
- Fabricado en polisulfona
- No estéril
Especificaciones
±2% from 0 to 6 psi, ±3% from 6 to 30 psi | |
Polisulfona | |
-10 to +75 psi |