Learn More
Poulten Graf™ Jeringa de dos piezas con punta Luer de un solo uso
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 10 a 12 ml
De 2 a 3 ml
De 20 a 24 ml
De 5 a 6 ml
De 50 a 60 ml
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 30
Descripción
- Fabricadas de acuerdo con DIN 13098
- Disponibles en una variedad de tamaños, con y sin aguja
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | CE |
Material | Polypropylene |
Descripción | Graduación serigrafiada |
Tipo de producto | Jeringa de 2 piezas con punta Luer-Tip |
Desechables | Sí |
Cantidad | 100/paq. |
Volumen (métrico) | De 5 a 6 ml |
Tipo de conexión | Punta Luer |
Graduated | Sí |
Mostrar más |
Título del producto
Poulten Graf™ Jeringa de dos piezas con punta Luer de un solo uso >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido