Learn More
Masterflex™ Conjunto de frasco de muestreo irradiado con rayos gamma de un solo uso
El conjunto de botellas de muestreo irradiadas por rayos gamma de un solo uso Masterflex™ transfiere, toma muestras y almacena reactivos y productos biofarmacéuticos de forma segura.
Marca:  Masterflex™ 95644-26
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16609571
  • 122.00€ / cada uno
Descripción
  • El conjunto de tubos/tapón de una sola pieza y seguro elimina la contaminación y la pérdida de producto debido a conexiones sueltas.
  • Los conjuntos están irradiados con rayos gamma, lo que elimina los costes de mano de obra y validación asociados con el montaje y la limpieza.
Especificaciones
Especificaciones
Irradiado con radiación gamma
1000 mL
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Masterflex™ Conjunto de frasco de muestreo irradiado con rayos gamma de un solo uso > 1000 ml
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.