missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SIN3A Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2B12E8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | SIN3A |
---|---|
Clon | 2B12E8 |
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16829705
|
Proteintech
67197-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16819705
|
Proteintech
67197-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The SIN3A antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SIN3A. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SIN3A antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
SIN3A | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
25942 | |
Primary |
2B12E8 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG1 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
SIN3A Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2B12E8, Proteintech