Learn More
Simport™ Scientific Casetes de inclusión/procesamiento de tejidos SLIMSETTE™ M509
Una nueva generación de casetes más compactos y más fáciles de usar
Especificaciones
Cantidad | 3 x 500/Cs. |
---|---|
Ángulo de la cara de escritura | 45° |
Tipo de tapón | Tapa integral |
Material | Polímero acetálico |
Tipo de producto | Tissue Cassette |
Descripción
- Fabricados con polímero acetálico
- El diseño tiene una cubierta rebajada única
- Los casetes son más delgados, lo que permite apilar más en máquinas de etiquetado automático
- Tapa integral de una pieza
- Gran área de etiquetado para facilitar la identificación
- Área de escritura anterior en un ángulo de 45°
Especificaciones
3 x 500/Cs. | |
Tapa integral | |
Tissue Cassette |
45° | |
Polímero acetálico |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Simport™ Scientific Casetes de inclusión/procesamiento de tejidos SLIMSETTE™ M509