Learn More
Simport™ Scientific Casetes de inclusión/procesamiento de tejidos SLIMSETTE™ M511
Una nueva generación de casetes con cuatro compartimentos cuadrados
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapa integral |
---|---|
Material | Polímero acetálico |
Ángulo de la cara de escritura | 45° |
Descripción
- Fabricados con polímero acetálico
- El diseño tiene una cubierta rebajada única
- Los casetes son más delgados, lo que permite apilar más en máquinas de etiquetado automático
- Cada casete tiene cuatro compartimentos cuadrados de 13 mm
- Gran área de etiquetado para facilitar la identificación
- Área de escritura anterior en un ángulo de 45°
Información de órdenes
3 x 500/Cs.
Especificaciones
Tapa integral | |
Polímero acetálico | |
45° |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Simport™ Scientific Casetes de inclusión/procesamiento de tejidos SLIMSETTE™ M511