Learn More
Simport™ Scientific Casetes de inclusión/procesamiento de tejidos SLIMSETTE™ M509SL en fundas QuickLoad™
Una nueva generación de casetes, preenvasados para su uso en instrumentos automáticos de etiquetado de casetes
Especificaciones
Tipo de tapón | Tapa integral |
---|---|
Material | Polímero acetálico |
Tipo de poro | Ranuras |
Ángulo de la cara de escritura | 45° |
Descripción
- Fabricados con polímero acetálico
- La funda transparente permite una vista clara de los casetes durante la impresión
- Las ranuras de flujo eficientes maximizan el intercambio de fluidos y garantizan un drenaje adecuado
- La tapa se puede abrir y cerrar con la frecuencia necesaria, y siempre se volverá a bloquear de forma segura
- Gran área de etiquetado para facilitar la identificación
- Área de escritura anterior en un ángulo de 45°
Especificaciones
Tapa integral | |
Polímero acetálico | |
Ranuras | |
45° |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Simport™ Scientific Casetes de inclusión/procesamiento de tejidos SLIMSETTE™ M509SL en fundas QuickLoad™