Learn More
Simport™ Scientific Casetes de inclusión/procesamiento de biopsia MICROMESH™ con cuatro compartimentos cuadrados
Ofrecen cuatro compartimentos cuadrados de 13 × 12 mm cada uno
Especificaciones
Tipo de tapón Tapa integral
Material Polímero de alta densidad
Ángulo de la cara de escritura 45°
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Altura: 6 mm
  • La cubierta y la base tienen 1676 aberturas cuadradas, lo que maximiza el intercambio de fluidos y garantiza un drenaje adecuado
  • Las ranuras anteriores y posteriores grandes en el casete y la cubierta garantizan que el casete se hundirá rápidamente
  • La cubierta no sobresale por encima del casete, lo que ahorra espacio
  • Moldeado a partir de un polímero de alta densidad
  • La tapa integral de una pieza elimina la necesidad de tapas de acero independientes
  • Las tapas se pueden abrir y cerrar con la frecuencia necesaria, y se volverán a bloquear de forma segura sin que exista peligro de pérdida de muestras
  • Área de escritura anterior en un ángulo de 45°
  • Disponible en 11 colores no citotóxicos, no metálicos y 3 colores fluorescentes
Información de órdenes
Each case contains four dispenser boxes of 250 cassettes with covers closed
Especificaciones
Especificaciones
Tapa integral
Polímero de alta densidad
45°
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Simport™ Scientific Casetes de inclusión/procesamiento de biopsia MICROMESH™ con cuatro compartimentos cuadrados