Learn More
Adhesivo conductor de dos partes de plata, EXP. Resina y endurecedor XX/XX, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11362028
Adhesivo conductor de dos partes de plata, EXP. Resina y endurecedor XX/XX, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049112
1 g, 1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
Código de producto. 11362028
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012942.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Un epoxi conductivo que se une bien al metal, la cerámica, plásticos, vidrio y grafito
A conductive epoxy which bonds well to metal, ceramics, plastics, glass and graphite
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Vida útil limitada, 60 días después del envío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver two part conductive adhesive
Nombre de nota EXP. x X/XX Resin and Hardener
Número MDL MFCD00003397
Cantidad 1 g
RUO – Research Use Only
Título del producto
Adhesivo conductor de dos partes de plata, EXP. Resina y endurecedor XX/XX, Thermo Scientific Chemicals >