Learn More
Aceite de silicona, alta temperatura, rango de temperatura utilizable: de 25 a 250 °C (sistema abierto) y de 25 a 315 °C (sistema cerrado), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 68083-14-7 | C16H22O2Si2 | 302.52 g/mol
85.55€ - 958.00€
CAS | 68083-14-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H22O2Si2 |
Peso molecular (g/mol) | 302.52 |
Número MDL | MFCD00132673 |
Clave InChI | ARWRSWALIGRKQA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | diphenyl-dimethylsiloxane copolymer, polydimethyl-diphenylsiloxane, viscosity 400cst. |
PubChem CID | 121233058 |
Nombre IUPAC | metoxi-dimetil-[metil(difenil)silil]oxisilano |
SMILES | CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15435005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045896.22 |
100 g |
85.55€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15445005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045896.36 |
500 g |
260.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15455005
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045896.A4 |
2.5 kg |
958.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Silicone oil is used in high temperature open systems, closed systems and circulating, closed loop and heat transfer baths. It is used as a high temperature fluid for laboratory research apparatus and instruments. It is also used as a calibration media in temperature controlled baths.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Sistema abierto de alta temperatura, sistema cerrado, circulación, circuito cerrado y baños de transferencia de calor
- Fluidos de alta temperatura para aparatos e instrumentos de investigación de laboratorio
68083-14-7 | |
302.52 | |
ARWRSWALIGRKQA-UHFFFAOYSA-N | |
121233058 | |
CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
C16H22O2Si2 | |
MFCD00132673 | |
diphenyl-dimethylsiloxane copolymer, polydimethyl-diphenylsiloxane, viscosity 400cst. | |
metoxi-dimetil-[metil(difenil)silil]oxisilano |
Especificaciones
Silicone oil | |
68083-14-7 | |
Líquido | |
MFCD00132673 | |
14,8495 | |
Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,alcohol and chlorinated hydrocarbons. Immiscible with water,methanol and ethylene glycol. | |
CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 | |
302.52 | |
1.505 |
High temperature, Usable temp. range: 25 to 250°C (open system) and 25 to 315°C (closed system) | |
Incolora | |
C16H22O2Si2 | |
>300°C (572°F) | |
diphenyl-dimethylsiloxane copolymer, polydimethyl-diphenylsiloxane, viscosity 400cst. | |
ARWRSWALIGRKQA-UHFFFAOYSA-N | |
metoxi-dimetil-[metil(difenil)silil]oxisilano | |
121233058 | |
1.07 g/mL |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : VW3146875
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes