Learn More
Polvo de silicio, cristalino, malla -325, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
57.00€ - 479.00€
CAS 7440-21-3
Fórmula molecular Si
Peso molecular (g/mol) 28.09
Número MDL MFCD00085311
Clave InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nombre IUPAC silicona
SMILES [Si]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11397507
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012681.09
10 g
57.00€
10 g
11387507
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012681.22
100 g
164.00€
100 g
11377507
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
012681.36
500 g
479.00€
500 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:4.1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-130-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VW0400000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de silicio, cristalino, malla -325, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals