Learn More
Masa de silicio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
85.93€ - 265.32€
CAS 7440-21-3
Fórmula molecular Si
Peso molecular (g/mol) 28.09
Número MDL MFCD00085311
Clave InChI XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Nombre IUPAC silicona
SMILES [Si]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11374648
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
043006.22
100 g
85.93€
100 g
11364648
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
043006.36
500 g
265.32€
500 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
H303:Puede ser nocivo en caso de ingestión.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-130-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Masa de silicio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals