Learn More
Óxido de silicio(IV), 99,5% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11319249
Óxido de silicio(IV), 99,5% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407798
250 g, 250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11319249
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088316.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
Silicon(IV) oxide is used in the manufacture of glass for windows, drinking glasses, beverage bottles and many other materials. Optical fibers for telecommunication are made from silica. It is also used as a raw material for many ceramics such as earthenware, stoneware and porcelain. In addition, silica is a common additive in the production of foods and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14808-60-7
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 2230°C
Nombre del producto químico o material Silicon(IV) oxide
Punto de fusión 1710°C
Color Marrón a blanco
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water and acids.
Nombre IUPAC silanodiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.09
Olor Odorless
Densidad 2.2 to 2.6 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteR15L021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto088316.A1,088316.30
Número de loteR31J035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/06/2023 Código de producto088316.A1,088316.30,088316
Número de loteM12I019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Código de producto088316.A1,088316.30
Número de loteK13Z034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Código de producto088316.A1,088316.30
Número de loteH19G07 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Código de producto088316.A1,088316.30
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silicon(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Quartz
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de silicio(IV), 99,5% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >